1-(4-Metilfenil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(p-Tolil)piperazina
T2956-5G T2956-25G
TCIAT2956-5GEA 58 EUR
TCIAT2956-5G TCIAT2956-25G
1-(4-Metilfenil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-Metilfenil)piperazina
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176.26 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00040737
Núm. CAS: 39593-08-3
EINECS: 254-534-6
UN: 3263
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99a73ca2d8a885bfb6c13e366219801ee199b9db&vid=99a73ca2d8a885bfb6c13e366219801ee199b9db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %