Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2960-1G T2960-5G
TCIAT2960-1GEA 121 EUR
TCIAT2960-1G TCIAT2960-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0% (por GC)
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formula: C₂₅H₁₆Br₄
Pto. de fusión: 300°C
Número MDL: MFCD19688472
Núm. CAS: 105309-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ceff15eae8e0465e19557a41dc9b356487d896b&vid=8ceff15eae8e0465e19557a41dc9b356487d896b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %