Tyrphostin AG 490 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2962-20MG T2962-100MG T2962-1G
TCIAT2962-20MGEA 34 EUR
TCIAT2962-20MG TCIAT2962-100MG TCIAT2962-1G
Tyrphostin AG 490 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tyrphostin AG 490
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₃
Pto. de fusión: 215°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00236452
Núm. CAS: 133550-30-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c10a11afc49a48571ac8640cfa4cd118f9799325&vid=c10a11afc49a48571ac8640cfa4cd118f9799325&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %