1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Allylhexafluoroisopropanol

T2968-5G T2968-25G
TCIAT2968-5GEA 62 EUR
TCIAT2968-5G TCIAT2968-25G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (por GC)
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formula: C₆H₆F₆O
MW: 208,10 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD03092986
Núm. CAS: 646-97-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR