Dihydrofuran-3(2H)-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Oxolan-3-one, Tetrahydrofuran-3-one
T2971-1G T2971-5G
TCIAT2971-1GEA 42 EUR
TCIAT2971-1G TCIAT2971-5G
Dihydrofuran-3(2H)-one ≥98.0% (por GC)
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Pto. Ebullición: 68°C
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD07778393
Núm. CAS: 22929-52-8
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96c2d60729449849b97e0dc7aadefc491b9e889&vid=c96c2d60729449849b97e0dc7aadefc491b9e889&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %