4-(Trifluorometil)tiofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2972-1G T2972-5G
TCIAT2972-1GEA 46 EUR
TCIAT2972-1G TCIAT2972-5G
4-(Trifluorometil)tiofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluorometil)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃S
Número MDL: MFCD00042320
Núm. CAS: 825-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d328dac36298f713bf4488fd89e708d500d7a0c5&vid=d328dac36298f713bf4488fd89e708d500d7a0c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %