3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
T2986-1G T2986-5G
TCIAT2986-1GEA 34 EUR
TCIAT2986-1G TCIAT2986-5G
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Formula: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00190649
Núm. CAS: 2240-88-2
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&vid=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %