Tanshinone IIA ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T2987-10MG
T2987-50MG
TCIAT2987-10MGEA
49
EUR
TCIAT2987-10MG
TCIAT2987-50MG
Tanshinone IIA ≥97.0% (by HPLC)
Tanshinone IIA
Formula:
C₁₉H₁₈O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00238692 Núm. CAS: 568-72-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 197.0 to 202.0 deg-C |