Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
T2993-1G T2993-5G
TCIAT2993-1GEA 104 EUR
TCIAT2993-1G TCIAT2993-5G
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formula: C₃₀H₃₀N₁₀
MW: 530,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09265124
Núm. CAS: 510758-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e6c7b918e1e48e634021bc5a9d26238abc7072&vid=01e6c7b918e1e48e634021bc5a9d26238abc7072&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %