Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Chlorotriphenylphosphine gold(I), Chloro(triphenylphosphine)gold(I), Triphenylphosphinechlorogold
T2994-200MG T2994-1G
TCIAT2994-200MGEA 58 EUR
TCIAT2994-200MG TCIAT2994-1G
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I)
Formula: C₁₈H₁₅AuClP
MW: 494.71 g/mol
Número MDL: MFCD00009588
Núm. CAS: 14243-64-2
EINECS: 238-117-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92d00d2713b290555cbd46787438f58b10495212&vid=92d00d2713b290555cbd46787438f58b10495212&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C