4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione
T2997-5G T2997-25G
TCIAT2997-5GEA 19 EUR
TCIAT2997-5G TCIAT2997-25G
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (por GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00517909
Núm. CAS: 720-94-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9390c9b12b3e2afa7c5898ff7d29cc821b24bd&vid=3b9390c9b12b3e2afa7c5898ff7d29cc821b24bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C