3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T2998-1G
T2998-5G
TCIAT2998-1GEA
37
EUR
TCIAT2998-1G
TCIAT2998-5G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Formula:
C6H8ClF3N4 |
Número MDL:
MFCD09817638 Núm. CAS: 762240-92-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |