4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(m-Tolylamino)-3-sulphamoylpyridine, 4-(3-Methylphenyl)aminopyridine-3-sulphonamide, Torsemide Related Compound A, 4-(3-Methylphenyl)amino-3-sulphamoylpyridine
T3007-5G T3007-25G
TCIAT3007-5GEA 69 EUR
TCIAT3007-5G TCIAT3007-25G
4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulphonamide
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₂S
MW: 263,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00661332
Núm. CAS: 72811-73-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C