(Pentafluoroethyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T3011-1G T3011-5G
TCIAT3011-1GEA 67 EUR
TCIAT3011-1G TCIAT3011-5G
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Formula: C₅H₉F₅Si
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD04116436
Núm. CAS: 124898-13-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb103556830a2662b284f0b564e450ef4d545b9e&vid=fb103556830a2662b284f0b564e450ef4d545b9e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %