Trimethyl(pentafluorophenyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3012-1G T3012-5G
TCIAT3012-1GEA 28 EUR
TCIAT3012-1G TCIAT3012-5G
Trimethyl(pentafluorophenyl)silane ≥98.0% (por GC)
Trimethyl(pentafluorophenyl)silane
Formula: C₉H₉F₅Si
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00092630
Núm. CAS: 1206-46-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c658a858b5c2c8211fe564c1c1966cf5d42dea09&vid=c658a858b5c2c8211fe564c1c1966cf5d42dea09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %