4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline, 1-(4-Aminophenyl)-1,2,4-triazole
T3013-200MG T3013-1G
TCIAT3013-200MGEA 49 EUR
TCIAT3013-200MG TCIAT3013-1G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formula: C₈H₈N₄
MW: 160.1759 g/mol
Número MDL: MFCD00171470
Núm. CAS: 6523-49-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbf6f58b7d8f099eab5d46a90345160e7f0f4f5c&vid=fbf6f58b7d8f099eab5d46a90345160e7f0f4f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C