1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3(1H)-one (contains 60% Diatomaceous earth)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Togni Reagent II
T3014-1G
T3014-5G
TCIAT3014-1GEA
44
EUR
TCIAT3014-1G
TCIAT3014-5G
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3(1H)-one (contains 60% Diatomaceous earth)
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Formula:
C₈H₄F₃IO₂ MW: 316,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18800706 Núm. CAS: 887144-94-7 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Assay | 38 to 44 % (with CH2Cl2 insoluble matter) |