Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T3022-5G T3022-25G
TCIAT3022-5GEA 97 EUR
TCIAT3022-5G TCIAT3022-25G
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥96.0% (por GC)
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formula: C₅H₉F₃O₄SSi
MW: 250,27 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD02093343
Núm. CAS: 120801-75-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=062bf63161a95c47f655804f346b7b06b0a38a42&vid=062bf63161a95c47f655804f346b7b06b0a38a42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %