Tris(pyrazol-1-yl)methane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tris(1-pyrazolyl)methane
T3026-1G T3026-5G
TCIAT3026-1GEA 128 EUR
TCIAT3026-1G TCIAT3026-5G
Tris(pyrazol-1-yl)methane ≥98.0% (por GC)
Tris(pyrazol-1-yl)methane
Formula: C₁₀H₁₀N₆
MW: 214,23 g/mol
Número MDL: MFCD00040255
Núm. CAS: 80510-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd29204bea48593250faa5d4857720c32086d12d&vid=dd29204bea48593250faa5d4857720c32086d12d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C