Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
T3028-1G
T3028-5G
TCIAT3028-1GEA
18
EUR
TCIAT3028-1G
TCIAT3028-5G
Ácido 3-aminofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ MW: 219,09 g/mol |
Número MDL:
MFCD03453668 Núm. CAS: 210907-84-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |