Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T3030-1G
T3030-5G
TCIAT3030-1GEA
57
EUR
TCIAT3030-1G
TCIAT3030-5G
Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane ≥98.0% (por GC)
Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane
Formula:
C₉H₆Cl₃F₅Si |
Número MDL:
MFCD01074474 Núm. CAS: 78900-02-4 UN: 2987 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |