4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4'-Hydroxybiphenyl-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester, 2-(4'-Hydroxybiphenyl-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3031-1G T3031-5G
TCIAT3031-1GEA 93 EUR
TCIAT3031-1G TCIAT3031-5G
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-ol ≥98.0% (por GC)
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-ol
Formula: C₁₈H₂₁BO₃
MW: 296,17 g/mol
Número MDL: MFCD22414472
Núm. CAS: 760989-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01dd377d91b021adb46c578c8a37ea50004d8348&vid=01dd377d91b021adb46c578c8a37ea50004d8348&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C