Tiotropium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: rel-(1R,2R,4S,5S,7s)-7-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium bromide
T3032-50MG T3032-200MG
TCIAT3032-50MGEA 80 EUR
TCIAT3032-50MG TCIAT3032-200MG
Tiotropium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tiotropium bromide
Formula: C₁₉H₂₂BrNO₄S₂
MW: 472,41 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Número MDL: MFCD00867027
Núm. CAS: 136310-93-5
Índice Merck: 14,09454
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe8668e0529718e5e90d018ffc720de73b49b914&vid=fe8668e0529718e5e90d018ffc720de73b49b914&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %