Trimethyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester
T3033-1G T3033-5G
TCIAT3033-1GEA 155 EUR
TCIAT3033-1G TCIAT3033-5G
Trimethyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Trimethyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture)
Formula: C₁₂H₁₈O₆
MW: 258,27 g/mol
Pto. de fusión: 46°C
Núm. CAS: 52831-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0693e6c5ea9b1cdcc7cbbdafea7dfb189a8479&vid=5f0693e6c5ea9b1cdcc7cbbdafea7dfb189a8479&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)