7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Peligro
T3034-1G T3034-5G
TCIAT3034-1GEA 29 EUR
TCIAT3034-1G TCIAT3034-5G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen), purified by sublimation
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formula: C₁₂H₄N₄
Pto. de fusión: 289°C
Número MDL: MFCD00011664
Núm. CAS: 1518-16-7
EINECS: 216-174-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73361fccd836fa12aad76d26fe95cf36bd5feb35&vid=afe40919acafe8540532b3113948d9c50e474590&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %