1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TIPS-EBX, 1-((Tris(1-methylethyl)silyl)ethynyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
T3039-200MG T3039-1G
TCIAT3039-200MGEA 46 EUR
TCIAT3039-200MG TCIAT3039-1G
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (by HPLC)
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Formula: C₁₈H₂₅IO₂Si
MW: 428,39 g/mol
Pto. de fusión: 170°C
Número MDL: MFCD18632570
Núm. CAS: 181934-30-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&vid=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%