Ácido 3-(trimetilsilil)propiolico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
T3040-1G T3040-5G
TCIAT3040-1GEA 260 EUR
TCIAT3040-1G TCIAT3040-5G
Ácido 3-(trimetilsilil)propiolico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(trimetilsilil)propiolico
Formula: C₆H₁₀O₂Si
MW: 142,23 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190216
Núm. CAS: 5683-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76e59dd450de8445f3ba76d18e8415fe45a617f&vid=a76e59dd450de8445f3ba76d18e8415fe45a617f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C