Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3041-1G T3041-5G
TCIAT3041-1GEA 85 EUR
TCIAT3041-1G TCIAT3041-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formula: C₉H₃F₁₈O₄P
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de fusión: 32°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 66489-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=391837dfa040c4c9de3cb6f9b0e92a72ff4f1b68&vid=391837dfa040c4c9de3cb6f9b0e92a72ff4f1b68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %