Trimebutine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl Ester, 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
T3049-5G
T3049-25G
TCIAT3049-5GEA
44
EUR
TCIAT3049-5G
TCIAT3049-25G
Trimebutine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Trimebutine
Formula:
C₂₂H₂₉NO₅ MW: 387,48 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00133873 Núm. CAS: 39133-31-8 EINECS: 254-309-2 Índice Merck: 14,09699 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |