3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3055-200MG
T3055-1G
TCIAT3055-200MGEA
56
EUR
TCIAT3055-200MG
TCIAT3055-1G
3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
3-(2-Thienyl)pyridine
Formula:
C₉H₇NS Pto. Ebullición: 100°C |
Número MDL:
MFCD01860052 Núm. CAS: 21298-53-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |