1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T3057-5G T3057-25G
TCIAT3057-5GEA 31 EUR
TCIAT3057-5G TCIAT3057-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether ≥99.0% (por GC)
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₄H₃F₇O
Pto. Ebullición: 56°C
Número MDL: MFCD00236118
Núm. CAS: 406-78-0
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bf3975bc971cedbc3364879882e6359be951a1c&vid=7bf3975bc971cedbc3364879882e6359be951a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %