4,4',4''-Tris(diphenylamino)triphenylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
T3062-200MG
T3062-1G
TCIAT3062-200MGEA
64
EUR
TCIAT3062-200MG
TCIAT3062-1G
4,4',4''-Tris(diphenylamino)triphenylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4',4''-Tris(diphenylamino)triphenylamine
Formula:
C₅₄H₄₂N₄ |
Número MDL:
MFCD01310677 Núm. CAS: 105389-36-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 245.0 to 249.0 deg-C |