Ortobenzoato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(Trietoximetil)benceno
T3070-5G
T3070-25G
TCIAT3070-5GEA
26
EUR
TCIAT3070-5G
TCIAT3070-25G
Ortobenzoato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Ortobenzoato de trietilo
Formula:
C₁₃H₂₀O₃ MW: 224,3 g/mol Pto. Ebullición: 240°C Pto. de inflamación: 97°C |
Número MDL:
MFCD00009222 Núm. CAS: 1663-61-2 EINECS: 216-771-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)