Tyrphostin 1 ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tyrphostin A1, 2-(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, ((4-Methoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, (4-Methoxybenzylidene)malononitrile
T3074-200MG T3074-1G
TCIAT3074-200MGEA 70 EUR
TCIAT3074-200MG TCIAT3074-1G
Tyrphostin 1 ≥98.0% (por GC)
Tyrphostin 1
Formula: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019787
Núm. CAS: 2826-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=237dfd20b60bfdfae9dfb41e6f22a5b21a679684&vid=237dfd20b60bfdfae9dfb41e6f22a5b21a679684&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C