1-(4-(Trifluorometil)bencil)piperazina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Trifluoromethylbenzyl)piperazine
T3075-1G T3075-5G
TCIAT3075-1GEA 47 EUR
TCIAT3075-1G TCIAT3075-5G
1-(4-(Trifluorometil)bencil)piperazina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-(Trifluorometil)bencil)piperazina
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂
MW: 244.26 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD03407490
Núm. CAS: 107890-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69df65f46e4373069ab9b0b317c8fb30cab5055&vid=e69df65f46e4373069ab9b0b317c8fb30cab5055&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %