4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)pyrazole
T3076-1G T3076-200MG
TCIAT3076-1GEA 134 EUR
TCIAT3076-1G TCIAT3076-200MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,077 g/mol
Número MDL: MFCD11226572
Núm. CAS: 52222-73-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C