(S,S)-Ts-DENEB®
Proveedor: TCI
|
|
Sinónimos:
Chloro[(S,S)-N-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]-N'-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), N-[(1S,2S)-1,2-Diphenyl-2-(2-(4-methylbenzyloxy)ethylamino)-ethyl]-4-methylbenzene sulphonamide(chloro)ruthenium(II), Chloro[(S,S)-N-[2-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]amino-1,2-diphenylethyl]-p-toluenesulphonamide]ruthenium(II)
T3077-200MG
T3077-1G
TCIAT3077-200MGEA
41
EUR
TCIAT3077-200MG
TCIAT3077-1G
(S,S)-Ts-DENEB®
(S,S)-Ts-DENEB®
Formula:
C₃₁H₃₃ClN₂O₃RuS MW: 650,20 g/mol |
Número MDL:
MFCD22666040 Núm. CAS: 1384974-37-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Content (Ruthenium) | 13 to 17 % |