Nitrato de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T3082-5G T3082-25G
TCIAT3082-5GEA 32 EUR
TCIAT3082-5G TCIAT3082-25G
Nitrato de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nitrato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀N₂O₃
Número MDL: MFCD00041978
Núm. CAS: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76bcda5270a841e3d48aeadb1df9d8f99b7dfd10&vid=76bcda5270a841e3d48aeadb1df9d8f99b7dfd10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %