4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-perylenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)perylene, (3-Perylenyl)boronic Acid Pinacol Ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(perylen-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane

T3089-200MG T3089-1G
TCIAT3089-200MGEA 117 EUR
TCIAT3089-200MG TCIAT3089-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-perylenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-perylenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₂₆H₂₃BO₂
MW: 378.28 g/mol
Número MDL: MFCD28098461
Núm. CAS: 950761-81-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21cd9c0295bcadbf4904b8ec96ace32e048ab5ba&vid=21cd9c0295bcadbf4904b8ec96ace32e048ab5ba&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR