4-Bromo-2-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B25468.22 B25468.14
B25468.22EA 229 EUR
B25468.22 B25468.14
4-Bromo-2-nitroanilina ≥98%
4-Bromo-2-nitroanilina
Purity: 98% CAS No.: 875-51-4 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 111-114° MDL No.: MFCD00041312
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 111…114 °C
Densidad: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041312
Núm. CAS: 875-51-4