Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Propane-1,2,3-triyl tripalmitate, Tripalmitin, Glycerol tripalmitate
T3096-25G T3096-100G
TCIAT3096-25GEA 47 EUR
TCIAT3096-25G TCIAT3096-100G
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥80.0% (por GC)
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formula: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807,34 g/mol
Pto. Ebullición: 320°C
Número MDL: MFCD00008995
Núm. CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Índice Merck: 14,09736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657229861d08920ae286cd15a601a16a06fb8a23&vid=657229861d08920ae286cd15a601a16a06fb8a23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C