DL-Treonina ≥97.0% (by titrimetric analysis) (contains DL-Allothreonine)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-DL-Thr-OH
T3105-25G T3105-100G
TCIAT3105-25GEA 23 EUR
TCIAT3105-25G TCIAT3105-100G
DL-Treonina ≥97.0% (by titrimetric analysis) (contains DL-Allothreonine)
DL-Treonina
Formula: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Número MDL: MFCD00063722
Núm. CAS: 80-68-2
EINECS: 201-300-6
Índice Merck: 14,09380
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27dd7a48d95ebc8f74db37f65fefe293b0d58ed6&vid=27dd7a48d95ebc8f74db37f65fefe293b0d58ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %