Teniposide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-(thiophen-2-yl)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
T3109-20MG T3109-100MG
TCIAT3109-20MGEA 43 EUR
TCIAT3109-20MG TCIAT3109-100MG
Teniposide ≥98.0% (by HPLC)
Teniposide
Formula: C₃₂H₃₂O₁₃S
MW: 656,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00866516
Núm. CAS: 29767-20-2
EINECS: 249-831-2
Índice Merck: 14,09145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3142fe007cde47fbd57dd4704e2a52892993e803&vid=3142fe007cde47fbd57dd4704e2a52892993e803&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -107.0 to -115.0 deg (C=1, CHCl3:MeOH=9:1)