N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: BRL-50481, BRL 50481
T3112-200MG T3112-1G
TCIAT3112-200MGEA 80 EUR
TCIAT3112-200MG TCIAT3112-1G
N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03039912
Núm. CAS: 433695-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24bd89266d3722d43e1d9dadba06e661ac880589&vid=24bd89266d3722d43e1d9dadba06e661ac880589&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C