Triethylene Glycol Mono(2-propynyl) ether ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Propargyl-PEG3-alcohol, 2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, Triethylene Glycol Monopropargyl ether
T3114-1G T3114-5G
TCIAT3114-1GEA 64 EUR
TCIAT3114-1G TCIAT3114-5G
Triethylene Glycol Mono(2-propynyl) ether ≥96.0% (por GC)
Triethylene Glycol Mono(2-propynyl) ether
Formula: C₉H₁₆O₄
Número MDL: MFCD13189984
Núm. CAS: 208827-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e157451e8ee7520436819db725b0788cc39da7fb&vid=e157451e8ee7520436819db725b0788cc39da7fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %