3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3117-1G T3117-5G
TCIAT3117-1GEA 50 EUR
TCIAT3117-1G TCIAT3117-5G
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por GC)
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formula: C₁₈H₂₀BNO₂
Número MDL: MFCD16996081
Núm. CAS: 855738-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7336292301538bfcf6856bb70d2eea0b1b7f01b1&vid=7336292301538bfcf6856bb70d2eea0b1b7f01b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C