1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3119-5G T3119-25G
TCIAT3119-5GEA 54 EUR
TCIAT3119-5G TCIAT3119-25G
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (por GC)
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole
Formula: C₁₅H₁₅N
Número MDL: MFCD06651515
Núm. CAS: 881219-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3432b2f8e97b8ea00740a6c8a32de3a6634a9f7&vid=a3432b2f8e97b8ea00740a6c8a32de3a6634a9f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %