2,4,6-Trichlorophenyl formate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T3121-5G
T3121-1G
TCIAT3121-5GEA
80
EUR
TCIAT3121-5G
TCIAT3121-1G
2,4,6-Trichlorophenyl formate ≥97.0% (by HPLC)
2,4,6-Trichlorophenyl formate
Formula:
C₇H₃Cl₃O₂ |
Número MDL:
MFCD27996252 Núm. CAS: 4525-65-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |