Cloruro de 2,4,5-trifluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
T3128-1G T3128-5G
TCIAT3128-1GEA 45 EUR
TCIAT3128-1G TCIAT3128-5G
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00077600
Núm. CAS: 220227-21-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff16e909bcc932324094de6ab8f874c476570742&vid=ff16e909bcc932324094de6ab8f874c476570742&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %