2,3,6-Trifluorofenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T3129-1G T3129-5G
TCIAT3129-1GEA 56 EUR
TCIAT3129-1G TCIAT3129-5G
2,3,6-Trifluorofenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,3,6-Trifluorofenol
Formula: C₆H₃F₃O
MW: 148.08 g/mol
Pto. Ebullición: 155
Número MDL: MFCD00061214
Núm. CAS: 113798-74-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400c4f0369dad8212661ee6162cc563b9603e119&vid=400c4f0369dad8212661ee6162cc563b9603e119&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %